Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorothiophene |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | -71.9°C |
| Färg | Colorless to Brown |
| Densitet | 1.2800g/mL, 1.28 |
| Kokpunkt | 127.0°C to 129.0°C |
| Flampunkt | 22°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Chlorothiophene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .