Läs mer
2-Klorotropen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Molekylformel | C4 H3 Cl S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| LEDER | Clc1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-klorotrophen |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.58 |
| Formel vikt | 117.9644 |