Läs mer
2-klorotiofol, 98 %
Produktkod. 11459862
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459862 250 g 250g
11389629 5 g 5g
11399629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459862 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12014.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-03-2
Molekylformel C6H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 144.62
MDL-nummer MFCD00004830
InChI-nyckel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
IUPAC-namn 2-klorbensentiol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorothiophenol
Densitet 1.277
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (30 mmHg)
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.604
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1209665
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 144.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.