Läs mer
2-chlorothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10604565 5 g Glass bottle 5g
10326884 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10604565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6320-03-2
Molekylformel C6H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 144.62
MDL-nummer MFCD00004830
InChI-nyckel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chlorothiophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.2750g/mL, 1.275
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H4SH
Brytningsindex 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
IUPAC-namn 2-chlorobenzenethiol
PubChem CID 80599
Formel vikt 144.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorothiophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.