Läs mer
2-klorothioxanthon, 99 %
Produktkod. 11499286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499286 5 g 5g
11409296 25 g 25g
11419296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18131.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-39-5 | C13H7ClOS | 246,71 g/mol
2-klortioxanton används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klortioxanton används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-39-5
Molekylformel C13H7ClOS
Molekylvikt (g/mol) 246.71
MDL-nummer MFCD00005067
InChI-nyckel ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothioxanthone, 2-chloro-9h-thioxanthen-9-one, 9h-thioxanthen-9-one, 2-chloro, unii-rgs87t004b, 2-chlorothiaxanthone, 2-chlorothioxanthene-9-one, sandoray 1050, 2-chloro-thioxanthone, pubchem10692, 2-chloro-9-thioxanthone
PubChem CID 618848
IUPAC-namn 2-klor-9H-tioxanten-9-on
LEDER ClC1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorothioxanthone
Smältpunkt 151 °C till 154 °C
Flampunkt 91 °C (196 °F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Delvis blandbar i vatten.
Formel vikt 246.72
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.