Läs mer
2-Klorotoxanthon, TRC
Produktkod. 30368727
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30368727 5 g
1 options
Produktkod. 30368727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4205605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Molekylformel C13 H7 Cl O S
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Chlorothioxanthone, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one (ACI), Thioxanthen-9-one, 2-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Chlorothiaxanthone, 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chlorothioxanthone, CTX, Gencure CTX, Kayacure CTX, Kayacure DETA-S, Nisso Cure CTX, Omnirad CTX, Quantacure CTX, Sandoray 1050, Speedcure CTX, UCI 100
InChI formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
LEDER Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-klorotioxioxanthen-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 246.71
Formel vikt 245.9906