Läs mer
2-Chlorotoluene, 98%
Produktkod. 11415627
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415627 1000 g 1000g
11379629 100 g 100g
11425627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23596.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
2-klorotoluen används för permanganatoxidation för att ge o-klorbensoesyra. Det används vid framställning av 3-klor-4-metylkatekol och 4-klor-3-metylkatekol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-klorotoluen används för permanganatoxidation för att ge o-klorbensoesyra. Det används vid framställning av 3-klor-4-metylkatekol och 4-klor-3-metylkatekol.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-49-8
Molekylformel C7H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 126.58
MDL-nummer MFCD00000562
InChI-nyckel IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC-namn 1-klor-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorotoluene
Smältpunkt -36°C
Densitet 1.082
Kvantitet 1000 g
Brytningsindex 1.525
UN-nummer UN2238
Beilstein 1904175
Merck Index 14,2171
Kokpunkt 157°C to 159°C
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 126.59
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.