Läs mer
2-Chlorotoluene, 98%
Produktkod. 10646732 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646732 5 mL Glass bottle 5ml
10477920 500 mL Glass bottle 500ml
10646542 1 L Glass bottle 1 L
10770775 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10646732 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150200050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-49-8
Molekylformel C7H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 126.58
MDL-nummer MFCD00000562
InChI-nyckel IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC-namn 1-chloro-2-methylbenzene
LEDER CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorotoluene
Smältpunkt -36.0°C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kvantitet 5 mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5240 to 1.5260
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 2175
Kokpunkt 157.0°C to 159.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chlroform and, ether
Formel vikt 126.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.