Läs mer
2-Klorotoluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorotoluene |
| CAS | 95-49-8 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Toluene, o-chloro- (8CI), 1-Chloro-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-methylbenzene, 2-Chlorotoluene, 2-Methyl-1-chlorobenzene, 2-Methylchlorobenzene, 2-Methylphenyl chloride, 2-Tolyl chloride, NSC 8766, o-Chlorotoluene, o-Methylchlorobenzene, o-Tolyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.58 |
| Formel vikt | 126.0236 |