Läs mer
2-Klorotoluen, TRC
Produktkod. 30361572
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30361572 1 g
1 options
Produktkod. 30361572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3824631G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chlorotoluene
CAS 95-49-8
Molekylformel C7 H7 Cl
Kvantitet 1 g
Synonym Toluene, o-chloro- (8CI), 1-Chloro-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-methylbenzene, 2-Chlorotoluene, 2-Methyl-1-chlorobenzene, 2-Methylchlorobenzene, 2-Methylphenyl chloride, 2-Tolyl chloride, NSC 8766, o-Chlorotoluene, o-Methylchlorobenzene, o-Tolyl chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccccc1Cl
IUPAC-namn 1-kloro-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 126.58
Formel vikt 126.0236
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.