Läs mer
2-klorotritylalkohol på polystyren, 1 % tvärbunden, 100-200 mesh, 0,6-1,5 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335385
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335385 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11335385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19602.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Stabil prekursor till det fuktkänsliga 2-klorotritylkloridhartset som kan erhållas vid upphettning med SOCl2 i DCM.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD02683514
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene
Namnnotering 1 % korslänkad
Kvantitet 5 g
Maskstorlek 100-200 mesh
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.6 to 1.5mmol/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.