Läs mer
2-Chlorotrityl Chloride (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| Formel vikt | 312.0473 |