Läs mer
2-klorotritylklorid på polystyren, 1 % tvärbunden, 100-200 mesh, 1,0-1,4 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418600
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418600 2 g 2g
11438600 10 g 10g
11428600 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044407.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42074-68-0 | C19H14Cl2 | 313.221 g/mol
2-klorotritylklorid används som en mellanprodukt av klotrimazol. Det används också i konvergent peptidsyntes. Dessutom används det vid framställning av modifierade tritylnukleosider. Dessutom fungerar det som ett skyddsgruppreagens för karboxylsyror som bildar estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42074-68-0
Molekylformel C19H14Cl2
Molekylvikt (g/mol) 313.221
MDL-nummer MFCD00040399
InChI-nyckel JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotrityl chloride, chloro 2-chlorophenyl methylene dibenzene, 1-chloro-2-chlorodiphenylmethyl benzene, 2-chlorophenyldiphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl chloride resin, 2-chlorophenyl diphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl resin, 2-chlorotritylchloride, chloro 2-chlorophenyl diphenylmethane, 2-chlorotrityl chloride, polymer-bound
PubChem CID 94524
IUPAC-namn 1-klor-2-[klor(difenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorotrityl chloride on polystyrene
Namnnotering 1% cross-linked, 1.0 to 1.4 mmol/g
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Maskstorlek 100 to 200 Mesh
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.