Läs mer
MP Biomedicals™ 2% Kolesterol Diet, Pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- 2% kolesterol
- För gnagardiet
- Pellets
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| För användning med (applikation) | Gnagardiet |
| Kvantitet | 20 kg |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |