Läs mer
MP Biomedicals™ 2% Kolesterol Diet, Pellets
Produktkod. 11472751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11472751
Brand: MP Biomedicals™ 0290469150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplett råttfoder med 2% kolesterol tillsatt.
  • 2% kolesterol
  • För gnagardiet
  • Pellets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 50 kg
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C