Läs mer
2-(kroman-4-yl)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30352362
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352362 5 mg
30365899 10 mg
30356466 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30352362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6117335MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5655-26-5
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydro-2H-kromen-4-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Formel vikt 192.0786