Läs mer
2-[cis-4-(Boc-amino)cyklohexyl]etylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429368
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429368 1 g 1g
15418006 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62917.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 509143-12-8 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
2-[cis-4-(Boc-amino)cyklohexyl]etylamin används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-[cis-4-(Boc-amino)cyklohexyl]etylamin används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 509143-12-8
Molekylformel C13H26N2O2
Molekylvikt (g/mol) 242.363
MDL-nummer MFCD03844601
InChI-nyckel SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720893
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(2-aminoetyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 242.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.