Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Cl-IB-MECA
Beskrivning
High affinity and extremely selective A3 adenosine receptor agonist (Ki = 0.33 nM). Displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively. Exhibits high selectivity over the Na+-independent adenosine transporter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cl-IB-MECA |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 544.74 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.734 |