Läs mer
2-Cl-IB-MECA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cl-IB-MECA |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1 |
| Formel vikt | 544.0123 |
| Procent renhet | >95% |