Beskrivning
- Idealisk för pipettspetsar, rör, kopplingar, sprutfilter, septa och andra små laboratorie- och kontorsartiklar
- Tillverkad av 3 mm tjock, genomskinlig akryl för en överblick av lagerövervakning
- Gångjärnsförsedda lock över generösa öppningar för snabb fyllning och dispensering
- Två fack hjälper till att organisera och kategorisera föremål
- Flip-top-överdrag håller produkterna säkra och dammfria
- Inkluderar halkfria gummifötter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | Akryl |
| Färg | Genomskinlig |
| Form | Rektangulär |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 139 mm |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Höjd (metrisk) | 368 mm |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?