Läs mer
2-komponentblandning i dimetylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16340508 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16340508 1 mL
1 options
Produktkod. 16340508 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPRSC3B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Ättiksyra64-19-71000 μg/ml
Myrsyra64-18-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 64-19-7, 64-18-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn Acetic Acid,Formic Acid
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Element Acetic Acid, Formic Acid
IUPAC-namn ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:15366
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock LC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning