Läs mer
2-Coumaranone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10514091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10514091 5 g 5g
10071760 1 g 1g
10256200 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-86-6
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00005856
InChI-nyckel ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC-namn 3H-1-benzofuran-2-one
LEDER C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Coumaranone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 47°C to 52°C
Kokpunkt 248°C to 250°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, 309
Formel vikt 134.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Coumaranone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.