Läs mer
2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Mikromol™
Beskrivning
2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| CAS | 31857-31-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H8 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP), Cimetidine Imp. G (EP), 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Impurity G, Cimetidine Impurity G, Cimetidine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8) |
| LEDER | CNC(=NC#N)NC |
| IUPAC-namn | 2-cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Visa mer |