missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyano-1-methyl-2-propen-1-yl Methyl Ester Carbonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-1-methyl-2-propen-1-yl Methyl Ester Carbonic Acid |
| CAS | 474418-69-4 |
| Molekylformel | C7H9NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Cyano-1-methyl-2-propenyl Methyl Ester Carbonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c1-5(4-8)6(2)11-7(9)10-3/h6H,1H2,2-3H3 |
| LEDER | COC(=O)OC(C)C(=C)C#N |
| IUPAC-namn | 3-cyanobut-3-en-2-yl methyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vikt | 155.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?