missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine (Cimetidine Sulphoxide), Mikromol™

Produktkod. 30050440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050440 25 mg
18092190 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050440 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0020.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine (Cimetidine Sulphoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cimetidine Sulfoxide
CAS 54237-72-8
Analyt- eller komponentnamn Cimetidine Sulfoxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H16 N6 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cimetidine Hydrochloride Imp. E (EP), Cimetidine Imp. E (EP), 2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine, Cimetidine Sulphoxide, SKF-92452, Ph Eur Cimetidine Impurity E, Cimetidine Hydrochloride Impurity E, Cimetidine Impurity E, Cimetidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
LEDER CNC(=NC#N)NCCS(=O)Cc1nc[nH]c1C
IUPAC-namn 2-cyano-1-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfinyl]ethyl]guanidine
Molekylvikt (g/mol) 268.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 268.1106 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.