Läs mer
2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6802-76-2 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl Cyanocyclohexylideneacetate, NSC 10726 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(=C1CCCCC1)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-cyano-2-cyclohexylideneacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.1103 |