missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyano-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-2-(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 78325-17-4 |
| Molekylformel | C4H4N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyano(methoxyimino)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-6-3(2-5)4(7)8/h1H3,(H,7,8) |
| LEDER | OC(/C(C#N)=N/OC)=O |
| IUPAC-namn | 2-cyano-2-methoxyiminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?