missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyano-3-(3-chlorophenylethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-3-(3-chlorophenylethyl)pyridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClN2/c15-13-5-1-3-11(9-13)6-7-12-4-2-8-17-14(12)10-16/h1-5,8-9H,6-7H2 |
| Formel vikt | 242.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?