Läs mer
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid, TRC
Produktkod. 30358292
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30358292 500 mg
1 options
Produktkod. 30358292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC979373500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid
CAS 10380-41-3
Molekylformel C16H11NO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid, 3,3-Diphenyl-2-cyanoacrylic Acid, α-Cyano-β-diphenylacrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
LEDER OC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2)=O
IUPAC-namn 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 249.26
Formel vikt 249.079