Läs mer
2-Cyano-3-chloropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-3-chloropyridine |
| CAS | 38180-46-0 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| LEDER | Clc1cccnc1C#N |
| IUPAC-namn | 3-chloropyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.55 |
| Formel vikt | 137.9985 |