Läs mer
2-Cyano-3-hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-3-hydroxypyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-6(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H |
| Formel vikt | 120.0324 |