Läs mer
2-Cyano-3-jodopyridin, 95 %
Produktkod. 15443577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443577 250 mg 250mg
11491570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26963.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230,008 g/mol
Används för att framställa Grignard-reagens som används i stor utsträckning i organisk syntes. 2-Cyano-3-jodpyridin används i kopplingsreaktioner. Har bred tillämpning inom läkemedels- och kemisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för att framställa Grignard-reagens som används i stor utsträckning i organisk syntes. 2-Cyano-3-jodpyridin används i kopplingsreaktioner. Har bred tillämpning inom läkemedels- och kemisk industri.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827616-52-4
Molekylformel C6H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 230.008
MDL-nummer MFCD09037451
InChI-nyckel MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
PubChem CID 12180890
IUPAC-namn 3-jodpyridin-2-karbonitril
LEDER C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-3-iodopyridine
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 230.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.