Läs mer
2-Cyano-3-metoxibensenboronsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488438
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488438 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15488438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61856.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1164100-84-8 | C8H8BNO3 | 176,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid
CAS 1164100-84-8
Molekylformel C8H8BNO3
MDL-nummer MFCD10696671
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-cyano-3-methoxyphenyl boronic acid, acmc-2099sp, 2-cyano-3-methoxyphenyl boronicacid
InChI-nyckel GRHINHWGIHWEPE-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(B(O)O)=C1C#N
IUPAC-namn (2-cyano-3-metoxifenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.97
PubChem CID 53216734
Formel vikt 176.97
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.