Läs mer
2-Cyano-3-methylpyridine, 98%
Produktkod. 11378766
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378766 5 g 5g
11388766 25 g 25g
11398766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19456.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20970-75-6 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20970-75-6
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00190585
InChI-nyckel WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-methylpyridine, 3-methylpicolinonitrile, 2-cyano-3-methyl pyridine, 3-methyl-2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, methyl, 3-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-methyl-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3-methyl, 2-cyano-3-methylpyridine 2-cyano-3-picoline, 2-cyano-3-picoline
PubChem CID 819928
IUPAC-namn 3-metylpyridin-2-karbonitril
LEDER CC1=C(N=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-3-methylpyridine
Smältpunkt 84°C to 87°C
Kokpunkt 141°C (38 mmHg)
Flampunkt 115°C (239°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
Beilstein 112001
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.