Läs mer
2'-Cyano-4-(dibromomethyl)biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Cyano-4-(dibromomethyl)biphenyl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br2N/c15-14(16)11-7-5-10(6-8-11)13-4-2-1-3-12(13)9-17/h1-8,14H |
| Formel vikt | 348.9102 |