Läs mer
2-Cyano-4-fluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427796
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427796 250 mg 250mg
15417796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62729.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 461451-63-8 | Molekylformel: C13H15BFNO2 | Molekylvikt: 247,076 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461451-63-8
Molekylformel C13H15BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 247.076
MDL-nummer MFCD09260444
InChI-nyckel IMEIHRCZDURBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronicacidpinacolester, 2-cyano-4-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 5-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 22180790
IUPAC-namn 5-fluor-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensonitril
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.07
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.