Läs mer
2-Cyano-4-methylhexanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-4-methylhexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 773084-98-3 |
| Molekylformel | C10H17NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c1-4-8(3)6-9(7-11)10(12)13-5-2/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(CC(C)CC)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-cyano-4-methylhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vikt | 183.1259 |