Läs mer
2-Cyano-4-methylpyridine, 98%
Produktkod. 11343976
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343976 1 g 1g
11363976 250 mg 250mg
11353976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17148.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Cyano-4-metylpyridin kan reagera och producera C7H7NO2.ClH. Denna reaktion kommer att behöva reagens 6 NHCl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Cyano-4-metylpyridin kan reagera och producera C7H7NO2.ClH. Denna reaktion kommer att behöva reagens 6 NHCl.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1620-76-4
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00128868
InChI-nyckel LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
IUPAC-namn 4-metylpyridin-2-karbonitril
LEDER CC1=CC(=NC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-4-methylpyridine
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kokpunkt 145°C to 148°C (38 mmHg)
Odör Characteristic
Kvantitet 1 g
Beilstein 110753
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.