Läs mer
2-Cyano-4-metylpyridin, 98 %
Produktkod. 11363976
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363976 250 mg 250mg
11343976 1 g 1g
11353976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17148.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118,139 g/mol
2-Cyano-4-metylpyridin kan reagera och producera C7H7NO2.ClH. Denna reaktion kommer att behöva reagens 6 NHCl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-cyano-4-metylpyridin kan reagera och producera C7H7NO2.ClH. Denna reaktion kommer att kräva reagens 6 NHCl.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Noter
Håll behållaren tätt stängd. Förvara bort oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1620-76-4
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00128868
InChI-nyckel LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
IUPAC-namn 4-metylpyridin-2-karbonitrin
LEDER CC1=CC(=NC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-4-methylpyridine
Smältpunkt 85 °C till 88 °C
Kokpunkt 145 °C till 148 °C (38 mmHg)
Odör Kännetecken
Kvantitet 250 mg
Beilstein 110753
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.