Läs mer
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 15406526
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406526 1 g 1g
15416526 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61451.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1218790-84-1 | C8H5BF3NO2 | 214.938 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218790-84-1
Molekylformel C8H5BF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 214.938
InChI-nyckel DELAZGQTKSRLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209ail, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 53216599
IUPAC-namn [2-cyano-4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.94
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.