Läs mer
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 95%
Produktkod. p-7053779
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416526 250 mg 250mg
15406526 1 g 1g
2 options
Produktkod. 15416526
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61451.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1218790-84-1 | C8H5BF3NO2 | 214.938 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218790-84-1
Molekylformel C8H5BF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 214.938
InChI-nyckel DELAZGQTKSRLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209ail, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 53216599
IUPAC-namn [2-cyano-4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.94
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.