Läs mer
2-Cyano-5-metylbensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482213
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482213 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10202842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482213 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00753CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 197960-31-9
Molekylformel C8H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 215.65
MDL-nummer MFCD03659720
InChI-nyckel ZFQDREVAYVNITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonylchloride, 2-cyano-5-methyl, 2-cyano-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-4-cyanotoluene, 2-cyano-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chlorosulphonyl-4-methylbenzonitrile, 2-cyano-5-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-cyano-5-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chlorosulfonyl-4-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2779837
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C#N)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-cyano-5-metylbensensulfonylklorid
Formel vikt 215.66
Procent renhet 97%