missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyano-5-nitrophenylboronic acid, pinacol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1218791-28-6 |
| Molekylformel | C13 H15 B N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BN2O4/c1-12(2)13(3,4)20-14(19-12)11-7-10(16(17)18)6-5-9(11)8-15/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(ccc2C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.08 |
| Formel vikt | 274.1125 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?