Läs mer
2-Cyano-5-(trifluormetyl)pyridin, 98 %
Produktkod. 15441719
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441719 1 g 1g
15461719 250 mg 250mg
15451719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64486.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 95727-86-9 | C7H3F3N2 | 172,11 g/mol
Det är en användbar reaktant vid syntesen av s-tetraziner. Fungerar också som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en användbar reaktant vid syntesen av s-tetraziner. Fungerar också som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95727-86-9
Molekylformel C7H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 172.11
MDL-nummer MFCD01001119
InChI-nyckel WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
PubChem CID 1535372
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-karbonitril
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 13339826
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 172.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.