Läs mer
2-cyano-6-hydroxibensotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077357 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15256018
Brand: Thermo Scientific Acros 450940010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 939-69-5 | C8H4N2OS | 176.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-69-5
Molekylformel C8H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 176.19
MDL-nummer MFCD00296905
InChI-nyckel SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-benzothiazolecarbonitrile, pubchem19680, 6-hydroxy-2-cyanobenzothiazole, 6-hydroxy-2-cyano-benzothiazole, 6-hydroxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxy-benzo d thiazole-2-carbonitrile
PubChem CID 9881912
IUPAC-namn 6-hydroxi-l,3-bensotiazol-2-karbonitril
LEDER OC1=CC=C2N=C(SC2=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
Smältpunkt 212.0°C to 215.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.