Läs mer
2-Cyano-6-hydroxybenzotiazol, TRC
Produktkod. 30351154
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30351154 500 mg
1 options
Produktkod. 30351154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC998385500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Molekylformel C8 H4 N2 O S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
LEDER Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
IUPAC-namn 6-hydroxy-1,3-benzotiazol-2-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 176.195
Formel vikt 176.004