Läs mer
2-cyano-6-metoxibensotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
250 mg; Glasflaska
Produktkod.
10167883 250 mg; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10167883 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225362500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
CAS 943-03-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128.0°C to 131.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H6N2OS
MDL-nummer MFCD00010537
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-cyano-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxybenzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-cyano-benzothiazole, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxy, pubchem9766, acmc-209rr8, ksc486m5p
InChI-nyckel DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)C#N
IUPAC-namn 6-metoxi-l,3-bensotiazol-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 190.23
PubChem CID 342109
Formel vikt 190.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.