Läs mer
2-Cyano Loratadine, TRC
Produktkod. 30356694
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30356694 1 mg
1 options
Produktkod. 30356694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9818001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano Loratadine
CAS 860010-31-7
Molekylformel C23 H22 Cl N3 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-2-cyano-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 2-Cyano Loratadine, 2-Cyanoloratadine, Ethyl 4-(8-chloro-2-cyano-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-c]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Ethyl 4-(8-chloro-2-cyano-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C23H22ClN3O2/c1-2-29-23(28)27-11-9-15(10-12-27)21-20-8-6-18(24)13-17(20)4-3-16-5-7-19(14-25)26-22(16)21/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C#N)CC1
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-2-cyano-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[3,4-c]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 407.89
Formel vikt 407.1401