Läs mer
2-cyano-n-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetamid, TRC
Produktkod. 30133725
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133725 10 g
30135721 50 g
30011904 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98224510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24522-30-3
Molekylformel C10 H7 F3 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 228.17
Synonym 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
IUPAC-namn 2-cyano-N-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetamid
LEDER FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Formel vikt 228.051