Läs mer
2-cyano-n-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 228.051 |